Methyl phenylpropiolate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₁₀H₈O₂ Punto di ebollizione: 109…110 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 26 °C Densità: 1,083 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00041685 CAS Number: 4891-38-7 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |