Stampa…
2-Mercaptobenzotiazolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzotiazol-2-tiolo
332050250 332051000 332050050 332050010
ACRO332050250EA 23.7 EUR
ACRO332050250 ACRO332051000 ACRO332050050 ACRO332050010
2-Mercaptobenzotiazolo 97%
2-Mercaptobenzotiazolo
Formula: C₇H₅NS₂
Peso molecolare: 167,26 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…182 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005781
CAS Number: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
Solubility (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %