Stampa…
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
331860050 331860250 331861000
ACRO331860050EA 30.2 EUR
ACRO331860050 ACRO331860250 ACRO331861000
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₇ClN₂
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…75 °C
MDL Number: MFCD00011691
CAS Number: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
Visualizza i codici
Appearance Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %