5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
331590010
331590050
ACRO331590010EA
44.3
EUR
ACRO331590010
ACRO331590050
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆FNO₂ Punto di fusione: 254…258 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005612 CAS Number: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |
Appearance | Yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 254 to 258 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |