Stampa…
4-Chlorobutyronitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 19.1 EUR
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorobutyronitrile 97%
4-Chlorobutyronitrile
Formula: C₄H₆ClN
Peso molecolare: 103,55 g/mol
Punto di ebollizione: 195…197 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -44 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001972
CAS Number: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %