Stampa…
N-Hydroxyphthalimide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
329871000 329875000 329870025
ACRO329871000EA 33.9 EUR
ACRO329871000 ACRO329875000 ACRO329870025
N-Hydroxyphthalimide 98%
N-Hydroxyphthalimide
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 233…235 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005891
CAS Number: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On anhydrous substance)