Stampa…
Tricina 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
327831000 327830250 327830010 327830050
ACRO327831000EA 96.1 EUR
ACRO327831000 ACRO327830250 ACRO327830010 ACRO327830050
Tricina 99+% per biochimica
Tricine
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso molecolare: 179,17 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C (dec.)
Densità: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004277
CAS Number: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤5 ppm