Stampa…
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
325810050 325810250
ACRO325810050EA 30.7 EUR
ACRO325810050 ACRO325810250
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate 97%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di fusione: 131…136 °C
MDL Number: MFCD00002199
CAS Number: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥96.0 %