1-Chloroethyl chloroformate 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chloroethyl carbonochloridate
314460250
314461000
ACRO314460250EA
82.1
EUR
ACRO314460250
ACRO314461000
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
1-Chloroethyl chloroformate
Formula:
C₃H₄Cl₂O₂ Peso molecolare: 142,97 g/mol Punto di ebollizione: 118…119 °C Punto di fusione: -65 °C Densità: 1,32 g/cm³ Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000647 CAS Number: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |