Benzoyl isocyanate 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
314280050
314280010
ACRO314280050EA
86.1
EUR
ACRO314280050
ACRO314280010
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Benzoyl isocyanate
Formula:
C₈H₅NO₂ Punto di ebollizione: 94…96 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 28…29 °C Densità: 1,17 g/cm³ Flash Pt: 72 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002032 CAS Number: 4461-33-0 EINECS: 224-717-5 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |