Stampa…
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
314180050 314180010
ACRO314180050EA 94.6 EUR
ACRO314180050 ACRO314180010
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Formula: C₈H₄N₂O
Punto di ebollizione: 123 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 49…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013856
CAS Number: 16413-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %