Stampa…
Ethoxytrimethylsilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
313820050 313820250 313821000
ACRO313820050EA 15.7 EUR
ACRO313820050 ACRO313820250 ACRO313821000
Ethoxytrimethylsilane 95%
Ethoxytrimethylsilane
Formula: C₅H₁₄OSi
Punto di ebollizione: 75…76 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –83 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009069
CAS Number: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %