Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
312960050 312960250
ACRO312960050EA 62.6 EUR
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃N
Punto di ebollizione: 93…97 °C (22 mmHg)
Densità: 1,22 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008117
CAS Number: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %