Stampa…
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
310290010 310290050
ACRO310290010EA 41.4 EUR
ACRO310290010 ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
cis-1,2-Cyclopentanediol
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 83…83,5 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 32…33 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134192
CAS Number: 5057-98-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %