Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 88.3 EUR
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Punto di ebollizione: 37 °C (1,3 mmHg)
Punto di fusione: -2 °C
Densità: 1,47 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010206
CAS Number: 401-95-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %