Stampa…
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
306340010 306340050
ACRO306340010EA 40.7 EUR
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Formula: C₁₈H₁₂F₃P
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013553
CAS Number: 18437-78-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %