Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
305640010 305640050
ACRO305640010EA 37.9 EUR
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₇F₆N
Punto di ebollizione: 82…84 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 46…55 °C
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009909
CAS Number: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %