3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₅BrF₆ Punto di ebollizione: 136…140 °C (14 mmHg) Densità: 1,67 g/cm³ Flash Pt: 26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009905 CAS Number: 32247-96-4 EINECS: 250-971-1 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |