Stampa…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
303470100 303470500
ACRO303470100EA 51.5 EUR
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso molecolare: 232,73 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007449
CAS Number: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %