Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio diidrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
301601000 301605000 301600025
ACRO301601000EA 163 EUR
ACRO301601000 ACRO301605000 ACRO301600025
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio diidrato 99+%
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio diidrato
Formula: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149672
CAS Number: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dry substance)
Water ≤9 % (K.F.)