Stampa…
1,3-Diossolano 99.5+% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 74.7 EUR
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Diossolano 99.5+% stabilizzato, puro
1,3-Diossolano
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74,08 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003207
CAS Number: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT