Stampa…
5-Hexyn-1-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 110 EUR
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Hexyn-1-ol 97%
5-Hexyn-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 73…75 °C (15 mmHg)
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002980
CAS Number: 928-90-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %