Stampa…
3-Formylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
296560010 296560050
ACRO296560010EA 47.2 EUR
ACRO296560010 ACRO296560050
3-Formylbenzoic acid 98%
3-Formylbenzoic acid
Formula: C₈H₆O₃
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039575
CAS Number: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %