Stampa…
Tris(trimethylsilyl)silane 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
291060025 291060250
ACRO291060025EA 62.8 EUR
ACRO291060025 ACRO291060250
Tris(trimethylsilyl)silane 96%
Tris(trimethylsilyl)silane
Formula: C₉H₂₈Si₄
Peso molecolare: 248,66 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C (12 mmHg)
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077893
CAS Number: 1873-77-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09886
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %