Benzyl bromoacetate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
278040500
278042500
278040010
ACRO278040500EA
28.6
EUR
ACRO278040500
ACRO278042500
ACRO278040010
Benzyl bromoacetate 96%
Benzyl bromoacetate
Formula:
C₉H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 166…170 °C (22 mmHg) Densità: 1,44 g/cm³ Flash Pt: >109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000190 CAS Number: 5437-45-6 EINECS: 226-611-4 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |