Stampa…
tetra-Potassio difosfato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tetra-Potassio pirofosfato
269230010 269230250 269230025
ACRO269230010EA 76.4 EUR
ACRO269230010 ACRO269230250 ACRO269230025
tetra-Potassio difosfato 98%, extra puro
tetra-Potassio difosfato
Formula: K₄O₇P₂
Peso molecolare: 330,34 g/mol
Punto di ebollizione: ? 1500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1090 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011393
CAS Number: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 12,07833
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm