Stampa…
3-Fluoropyrocatechol 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
264790010 264790100
ACRO264790010EA 38.5 EUR
ACRO264790010 ACRO264790100
3-Fluoropyrocatechol 98+%
3-Fluoropyrocatechol
Formula: C₆H₅FO₂
Peso molecolare: 128,1 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 71…74 °C
Densità: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042582
CAS Number: 363-52-0
Visualizza i codici
Appearance Light beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %