5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
263720050
263720250
263721000
ACRO263720050EA
18.7
EUR
ACRO263720050
ACRO263720250
ACRO263721000
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Formula:
C₇H₆N₄ Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022388 CAS Number: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |