2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
263540050
263540250
ACRO263540050EA
34.3
EUR
ACRO263540050
ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉FO₂ Peso molecolare: 168.17 Punto di ebollizione: 80…85 °C (.1 mmHg) Punto di fusione: 50…54 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042290 CAS Number: 74457-86-6 |
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |