Stampa…
Isobutyric anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
257780020 257785000
ACRO257780020EA 240 EUR
ACRO257780020 ACRO257785000
Isobutyric anhydride 97%
Isobutyric anhydride
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158.2 g/mol
Punto di ebollizione: 183…187 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0.954 g/cm³
Flash Pt: 66.4 °C
MDL Number: MFCD00008913
CAS Number: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
UN: 2922
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (Isobutyric acid)
Propionyl content ≤1.0 % (as propionic acid)