Stampa…
1-Amino-3-methoxypropane 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Methoxypropylamine
257520010 257520050
ACRO257520010EA 57.1 EUR
ACRO257520010 ACRO257520050
1-Amino-3-methoxypropane 99+%
1-Amino-3-methoxypropane
Formula: C₄H₁₁NO
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
MDL Number: MFCD00014831
CAS Number: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %