Stampa…
Trichloromethyl chloroformate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
243310100 243311000
ACRO243310100EA 42.8 EUR
ACRO243310100 ACRO243311000
Trichloromethyl chloroformate 99%
Trichloromethyl chloroformate
Formula: C₂Cl₄O₂
Punto di ebollizione: 128 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 1,64 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015553
CAS Number: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3390
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03368
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %