Stampa…
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 73 EUR
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina 98+%
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Punto di ebollizione: 152 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…33 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042225
CAS Number: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %