Stampa…
o-Fenetidina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Etossianilina
233480050 233485000
ACRO233480050EA 22.3 EUR
ACRO233480050 ACRO233485000
o-Fenetidina 99%
o-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
MDL Number: MFCD00007689
CAS Number: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07372
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %