Stampa…
Rosso neutro, pure, high purity biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
229810250 229811000
ACRO229810250EA 95.1 EUR
ACRO229810250 ACRO229811000
Rosso neutro, pure, high purity biological stain
Rosso neutro
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012651
CAS Number: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %