Stampa…
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 252 EUR
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina 99+%
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
Peso molecolare: 240,35 g/mol
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007748
CAS Number: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %