Stampa…
5-Iodouracil 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
228160100 228160500
ACRO228160100EA 82.2 EUR
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Iodouracil 99%
5-Iodouracil
Formula: C₄H₃IN₂O₂
Peso molecolare: 237,98 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 270…274 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006020
CAS Number: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %