2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₃NO₂ Punto di ebollizione: 152…153 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 35…38 °C Densità: 1,099 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004680 CAS Number: 115-70-8 EINECS: 204-101-2 Merck Index: 12,00459 |
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |