Stampa…
5-Bromouracil 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
226440050 226440250
ACRO226440050EA 25.1 EUR
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracil 98%
5-Bromouracil
Formula: C₄H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 190,98 g/mol
Punto di ebollizione: 384 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 307…310 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006017
CAS Number: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %