Stampa…
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
224641000 224645000
ACRO224641000EA 58.7 EUR
ACRO224641000 ACRO224645000
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one 97%, puro
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one
Formula: C₆H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,064 g/cm³
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006550
CAS Number: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %