Stampa…
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
223980010 223980050
223980010.EA 111 EUR
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Formula: C₇₂H₆₀NiP₄
Peso molecolare: 1107,85 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010011
CAS Number: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %