Stampa…
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
223960010 223960050
ACRO223960010EA 130 EUR
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pt
Peso molecolare: 1244,24 g/mol
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010014
CAS Number: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %