Sodio perborato tetraidrato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
NaH₂BO₄·4H₂O Punto di fusione: 60 °C Densità: 1,73 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149231 CAS Number: 10486-00-7 EINECS: 239-172-9 |
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 10.1 to 10.6 (1 % solution) |
Titration with KMnO4 | ≥96.0 % |