Stampa…
Piridinio cloruro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 41 EUR
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Piridinio cloruro 98%, puro
Piridinio cloruro
Formula: C₅H₆ClN
Punto di ebollizione: 222,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…146 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012802
CAS Number: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Visualizza i codici
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless