2-Chloroethyl methyl ether 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Methoxyethyl chloride
Formula:
C₃H₇ClO Peso molecolare: 94.54 g/mol Punto di ebollizione: 89…90 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –55 °C Densità: 1.03 g/cm³ Flash Pt: 15 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000972 CAS Number: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 UN: 1992 ADR: 3 II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |