Stampa…
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
221580050 221580250 221581000
ACRO221580050EA 113 EUR
ACRO221580050 ACRO221580250 ACRO221581000
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide 97%
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Punto di ebollizione: 130…132 °C (760 mmHg)
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000411
CAS Number: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %