N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 69…75 °C Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >250 °C |
MDL Number:
MFCD00007850 CAS Number: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 UN: 3077 |
Appearance | Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |