Stampa…
Etildimetilammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: DMEA
219292500 219290010
ACRO219292500EA 49.2 EUR
ACRO219292500 ACRO219290010
Etildimetilammina 99%
Etildimetilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73.14 g/mol
Punto di ebollizione: 36 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0.675 g/cm³
Flash Pt: –36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009039
CAS Number: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3715 to 1.3735 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %