Stampa…
1,2-Fenilendiammina bicloridrato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
218480250 218481000
ACRO218480250EA 86.5 EUR
ACRO218480250 ACRO218481000
1,2-Fenilendiammina bicloridrato 99+%
1,2-Fenilendiammina bicloridrato
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Peso molecolare: 181,06 g/mol
Punto di fusione: 258 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012966
CAS Number: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light pink to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %