Stampa…
Phenyl chloroformate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
218212500 218210010
ACRO218212500EA 87.6 EUR
ACRO218212500 ACRO218210010
Phenyl chloroformate 99%
Phenyl chloroformate
Formula: C₇H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 188…189 °C (1013mbar)
Punto di fusione: –28 °C
Densità: 1,244 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000637
CAS Number: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA